SAB1403848
Monoclonal Anti-GABPA antibody produced in mouse
clone 4B8-G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
E4TF1-60, E4TF1A, NFT2, NRF2, NRF2A
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B8-G6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~76.05 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GABPA(2551)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MTKREAEELIEIEIDGTEKAECTEESIVEQTYAPAECVSQAIDINEPIGNLKKLLEPRLQCSLDAHEICLQDIQLDPERSLFDQGVKTDGTVQLSVQVISYQGIEPKLNILEIVKPADTVEVVIDPDAHHAESEAHLVEEAQVITLDGTKHITTISDETSEQVTRWAAALEGYRKEQERLGIPYDPIQWSTDQVLHWVVWVMKEFSMTDIDLTTLNISGRELCSLNQEDFFQRVPRGEILWSHLELLRKYVLASQEQQMNEIVTIDQPVQIIPASVQSATPTTIKVINSSAKAAKVQRAPRISGEDRSSPGNRTGNNGQIQLWQFLLELLTDKDARDCISWVGDEGEFKLNQPELVAQKWGQRKNKPTMNYEKLSRALRYYYDGDMICKVQGKRFVYKFVCDLKTLIGYSAAELNRLVTECEQKKLAKMQLHGIAQPVTAVALSTASLQTEKDN
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)