Documentos clave
SAB1403415
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF598 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp762F135, FLJ00086
Seleccione un Tamaño
100 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1353
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1353
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF598(90850)
Inmunógeno
ZNF598 (NP_835461, 28 a.a. ~ 126 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SCVLCCGDLEATALGRCDHPVCYRCSTKMRVLCEQRYCAVCREELRQVVFGKKLPAFATIPIHQLQHEKKYDIYFADGKVYALYRQLLQHECPRCPELP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)