Documentos clave
SAB1402655
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSBPL8 antibody produced in mouse
clone 4H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686A11164, MGC126578, MGC133203, MST120, MSTP120, ORP8, OSBP10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OSBPL8(114882)
Descripción general
This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Like most members, the encoded protein contains an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
OSBPL8 (NP_065892.1, 244 a.a. ~ 346 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IIRATSESDGRCWMDALELALKCSSLLKRTMIREGKEHDLSVSSDSTHVTFYGLLRANNLHSGDNFQLNDSEIERQHFKDQDMYSDKSDKENDQEHDESDNEV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)