Documentos clave
SAB1402067
Sigma-Aldrich
Anti-PHYHD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC16638
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PHYHD1(254295)
Inmunógeno
PHYHD1 (NP_777593.1, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length human protein.
Sequence
MACLSPSQLQKFQQDGFLVLEGFLSAEECVAMQQRIGEIVAEMDVPLHCRTEFSTQEEEQLRAQGSTDYFLSSGDKIRFFFEKGVFDEKGNFLVPPEKSINKIGHALHAHDPVFKSITHSFKVQTLARSLGLQMPVVVQSMYIFKSPLIRTPPSCTRSPWAGCWACGSQWRMPRWRTAVSGSSLAPTPVVCQGGWSGPLLAQRLVPASLGQSQPGITASLCPPQCREGPWSSSMEKWYTRASRTSLTARARPTLSTSWRPLAPPGARRTGSSQQLNCPFPNCTPKGSRRAGALAPPG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)