Documentos clave
SAB1401997
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPATA4 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC33432, SPEF1B, TSARG2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPATA4(132851)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
SPATA4 (NP_653245, 206 a.a. ~ 305 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)