SAB1401915
Anti-RELT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ14993, TNFRSF19L
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RELT(84957)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MKPSLLCRPLSCFLMLLPWPLATLTSTTLWQCPPGEEPDLDPGQGTLCRPCPPGTFSAAWGSSPCQPHARCSLWRRLEAQVGMATRDTLCGDCWPGWFGPWGVPRVPCQPCSWAPLGTHGCDEWGRRARRGVEVAAGASSGGETRQPGNGTRAGGPEETAAQYAVIAIVPVFCLMGLLGILVCNLLKRKGYHCTAHKEVGPGPGGGGSGINPAYRTEDANEDTIGVLVRLITEKKENAAALEELLKEYHSKQLVQTSHRPVSKLPPAPPNVPHICPHRHHLHTVQGLASLSGPCCSRCSQKKWPEVLLSPEAVAATTPVPSLLPNPTRVPKAGAKAGRQGEITILSVGRFRVARIPEQRTSSMVSEVKTITEAGPSWGDLPDSPQPGLPPEQQALLGSGGSRTKWLKPPAENKAEENRYVVRLSESNLVI
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)