Documentos clave
SAB1401611
Sigma-Aldrich
Anti-FAM98A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp564F0522, DKFZp686O03192
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAM98A(25940)
Inmunógeno
FAM98A (NP_056290.3, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length human protein.
Sequence
MECDLMETDILESLEDLGYKGPLLEDGALSQAVSAGASSPEFTKLCAWLVSELRVLCKLEENVQATNSPSEAEEFQLEVSGLLGEMNCPYLSLTSGDVTKRLLIQKNCLLLLTYLISELEAARMLCVNAPPKKAQEGGGSEVFQELKGICIALGMSKPPANITMFQFFSGIEKKLKETLAKVPPNHVGKPLLKKPMGPAHWEKIEAINQAIANEYEVRRKLLIKRLDVTVQSFGWSDRAKSQTEKLAKVYQPKRSVLSPKTTISVAHLLAARQDLSKILRTSSGSIREKTACAINKVLMGRVPDRGGRPNEIEPPPPEMPPWQKRQDGPQQQTGGRGGGRGGYEHSSYGGRGGHEQGGGRGGRGGYDHGGRGGGRGNKHQGGWTDGGSGGGGGYQDGGYRDSGFQPGGYHGGHSSGGYQGGGYGGFQTSSSYTGSGYQGGGYQQDNRYQDGGHHGDRGGGRGGRGGRGGRGGRAGQGGGWGGRGSQNYHQGGQFEQHFQHGGYQYNHSGFGQGRHYTS
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)