Documentos clave
SAB1400823
Sigma-Aldrich
Anti-CNKSR3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ31349, Anti-MAGI1, Anti-RP11-486M3.1
Seleccione un Tamaño
50 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$541.00
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CNKSR3(154043)
Immunogen
CNKSR3 (NP_775786, 1 a.a. ~ 555 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEPVTKWSPKQVVDWTRGLDDCLQQYVHKFEREKINGEQLLQISHQDLEELGVTRIGHQELVLEAVDLLCALNYGLETDNMKNLVLKLRASSHNLQNYISSRRKSPAYDGNTSRKAPNEFLTSVVELIGAAKALLAWLDRAPFTGITDFSVTKNKIIQLCLDLTTTVQKDCFVAEMEDKVLTVVKVLNGICDKTIRSTTDPVMSQCACLEEVHLPNIKPGEGLGMYIKSTYDGLHVITGTTENSPADRSQKIHAGDEVIQVNQQTVVGWQLKNLVKKLRENPTGVVLLLKKRPTGSFNFTPAPLKNLRWKPPLVQTSPPPATTQSPESTMDTSLKKEKSAILDLYIPPPPAVPYSPRDENGSFVYGGSSKCKQPLPGPKGSESPNSFLDQESRRRRFTIADSDQLPGYSVETNILPTKMREKTPSYGKPRPLSMPADGNWMGIVDPFARPRGHGRKGEDALCRYFSNERIPPIIEESSSPPYRFSRPTTERHLVRGADYIRGSRCYINSDLHSSATIPFQEEGTKKKSGSSATKSSSTEPSLLVSWFTRLKLLTH
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)