Documentos clave
SAB1400776
Sigma-Aldrich
Anti-LARP4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DKFZp686E039, Anti-MGC74631, Anti-PP13296
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LARP4(113251)
Inmunógeno
LARP4 (NP_954658, 1 a.a. ~ 730 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLFVEQVASKGTGLNPNAKVWQEIAPGNTDATPVTHGTESSWHEIAATSGAHPEVSVFNTGNAELSEDICKEYEVMYSSSCETTRNTTGIEESTDGMILGPEDLSYQIYDVSGESNSAVSTEDLKECLKKQLEFCFSRENLSKDLYLISQMDSDQFIPIWTVANMEEIKKLTTDPDLILEVLRSSPMVQVDEKGEKVRPSHKRCIVILREIPETTPIEEVKGLFKSENCPKVISCEFAHNSNWYITFQSDTDAQQAFKYLREEVKTFQGKPIMARIKAINTFFAKNGYRLMDSSIYSHPIQTQAQYASPVFMQPVYNPHQQYSVYSIVPQSWSPNPTPYFETPLAPFPNGSFVNGFNSPGSYKTNAAAMNMGRPFQKNRVKPQFRSSGGSEHSTEGSVSLGDGQLNRYSSRNFPAERHNPTVTGHQEQTYLQKETSTLQVEQNGDYGRGRRTLFRGRRRREDDRISRPHPSTAESKAPTPKFDLLASNFPPLPGSSSRMPGELVLENRMSDVVKGVYKEKDNEELTISCPVPADEQTECTSAQQLNMSTSSPCAAELTALSTTQQEKDLIEDSSVQKDGLNQTTIPVSPPSTTKPSRASTASPCNNNINAATAVALQEPRKLSYAEVCQKPPKEPSSVLVQPLRELRSNVVSPTKNEDNGAPENSVEKPHEKPEARASKDYSGFRGNIIPRGAAGKIREQRRQFSHRAIPQGVTRRNGKEQYVPPRSPK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)