Documentos clave
SAB1400629
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJC11 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ10737, Anti-RP1-126A5.3, Anti-dJ126A5.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DNAJC11(55735)
Inmunógeno
DNAJC11 (AAH14145, 1 a.a. ~ 507 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATALSEEELDNEDYYSLLNVRREASSEELKAAYRRLCMLYHPDKHRDPELKSQAERLFNLVHQAYEVLSDPQTRAIYDIYGKRGLEMEGWEVVERRRTPAEIREEFERLQREREERRLQQRTNPKGTISVGVDATDLFDRYDEEYEDVSGSSFPQIEINKMHISQSIEAPLTATDTAILSGSLSTQNGNGGGSINFALRRVTSAKGWGELEFGAGDLQGPLFGLKLFRNLTPRCFVTTNCALQFSSRGIRPGLTTVLARNLDKNTVGYLQWRWGIQSAMNTSIVRDTKTSHFTVALQLGIPHSFALISYQHKFQDDDQTRVKGSLKAGFFGTVVEYGAERKISRHSVLGAAVSVGVPQGVSLKVKELEKQRESAATDVLQKKQEAESAVRLMQESVRRIIEAEESRMGLIIVNAWYGKFVNDKSRKSEKVKVIDVTVPLQCLVKDSKLILTEASKAGLPGFYDPCVGEEKNLKVLYQFRGVLHQVMVLDSEALRIPKQSHRIDTDG
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)