Documentos clave
SAB1306333
Sigma-Aldrich
ANTI-VEGFD (VEGF4)(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FIGF, VEGFD, Vascular endothelial growth factor D, c-Fos-induced growth factor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
40444 Da
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FIGF(2277)
Forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)