Documentos clave
SAB1300180
Sigma-Aldrich
Anti-PHO1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-APOBEC3A, Anti-Phorbolin-1
Seleccione un Tamaño
100 μG
$455.00
$455.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$455.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$455.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PHO1(200315)
Descripción general
PHO1 a member of the cytidine deaminase gene family. The PHO1 gene is one of seven related genes or pseudogenes found in a cluster, thought to result from gene duplication, on chromosome 22. Members of the cluster encode proteins that are structurally and functionally related to the C to U RNA-editing cytidine deaminase APOBEC1. It is thought that the proteins may be RNA editing enzymes and have roles in growth or cell cycle control. This gene encodes a protein that lacks the zinc binding activity and may be an expressed pseudogene.
Inmunógeno
PHO1 (NP_663745, 1-30)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-termiknal region of human PHO1.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)