S7199
Monoclonal Anti-SERCA3 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone PL/IM430, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ATP2A3, Anti-ATPase, Ca(2+)-Transporting, Ubiquitous, Anti-Sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase 3
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PL/IM430, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~100 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using platelet total cell extract.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP2A3(489)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)