MilliporeSigma
S6764
[pGlu6, Pro9]-Substance P fragment 6-11
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Septide, pGlu-Phe-Phe-Pro-Leu-Met-NH2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H53N7O7S
Número CAS:
Peso molecular:
763.95
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A potent and selective NK-1 tachykinin receptor agonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)