MilliporeSigma
S5883
Sigma-Aldrich
Strophanthidol
Sinónimos:
3β,5,14,19-Tetrahydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,5,14,19-tetrol, K-Strophanthidol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34O6
Número de CAS:
Peso molecular:
406.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC12CCC3C(CCC4(O)CC(O)CCC34CO)C1(O)CCC2C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3
Clave InChI
ZNDMLUUNNNHNKC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reduced aglycone of K-strophanthin and cymarin, one of the primary excretion products after use of the glycosides in treatment of congestive heart failure.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)