S5003
Stearyl acetate
≥99%
Sinónimos:
Acetic acid stearyl ester
About This Item
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3
Clave InChI
OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)