S3321
SUN B8155
≥97% (HPLC), solid
Sinónimos:
5-[1-[(2-Aminophenyl)imino]ethyl]-1,6-dihydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone
About This Item
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)N(O)C(O)=C1\C(C)=N\c2ccccc2N
InChI
1S/C14H15N3O3/c1-8-7-12(18)17(20)14(19)13(8)9(2)16-11-6-4-3-5-10(11)15/h3-7,19-20H,15H2,1-2H3/b16-9+
InChI key
SGJLINMLDNLWOS-CXUHLZMHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)