MilliporeSigma
S2877
Tin(II) fluoride
Sinónimos:
Difluorostannylene, Stannous fluoride, Tin bifluoride, Tin difluoride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
F2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
156.71
EC Number:
231-999-3
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
density
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[SnH2]F
InChI
1S/2FH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ANOBYBYXJXCGBS-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)