S2320
Anti-SFRS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution, contains 0.09% sodium azide as preservative
Sinónimos:
Anti-Splicing Factor Arginine/serine-rich 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
PBS solution
mol peso
antigen 25.6 kDa
contiene
0.09% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SFRS2(6427)
mouse ... Sfrs2(20382)
rat ... Sfrs2(494445)
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Descripción de destino
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?