Documentos clave
S1772
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution 15%
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade, suitable for insect cell culture
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
esterilidad
sterile-filtered
concentración
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade
técnicas
cell culture | insect: suitable
impurezas
endotoxin, tested
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)