MilliporeSigma
S1505
Sigma-Aldrich
Succinic semialdehyde solution
15% in H2O
Sinónimos:
4-Oxobutanoic acid, 4-Oxobutyric acid, Succinaldehydic acid, Succinic semialdehyde monomer
About This Item
Fórmula lineal:
HCOCH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
1745187
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
15% in H2O
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongzhi Tang et al.
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1567-1574 (2008-01-22)
Previous research suggested that Pseudomonas spp. may attack the pyrrolidine ring of nicotine in a way similar to mammalian metabolism, resulting in the formation of pseudooxynicotine, the direct precursor of a potent tobacco-specific lung carcinogen. In addition, the subsequent intermediates