S1500
Sarcosine hydrochloride
Sinónimos:
N-Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
About This Item
mp
173-175 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CNCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1H
Clave InChI
WVKIFIROCHIWAY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)