MilliporeSigma
RY865
Sigma-Aldrich
Reactive Yellow 86−Agarose
prepacked column (of R2382)
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
13111000
description
Includes 5 columns, 2.5ml each
form
prepacked column (of R2382)
storage temp.
2-8°C
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • Reactive Yellow 86−Agarose, saline suspension 5 column