Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kit | Fecha estimada de envío09 de octubre de 2026desdeSAINT LOUIS | $1,040.00 |
Acerca de este artículo
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
$1,040.00
Fecha estimada de envío09 de octubre de 2026Detalles
species reactivity
canine
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
canine ... ALB(403550)
General description
Application
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description - | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples |
| Gene Information canine ... ALB(403550) | Gene Information canine ... DCN(403904) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information - |
| species reactivity canine | species reactivity canine | species reactivity human | species reactivity canine |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type plasma | input sample type serum | input sample type serum | input - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?