Saltar a
RAB1016
Canine MMP-8 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
$622.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
canine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
$622.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
canine
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.07 ng/ml
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Canine Matrix Metallopeptidase 8 (MMP8)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB1019RAB1017RAB0579
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
-
species reactivity
canine
species reactivity
equine
species reactivity
canine
species reactivity
canine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.07 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 49 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)