Saltar al contenido
RAB0924
Rhesus Macaque IFNG / Interferon Gamma ELISA Kit
Sinónimos:
IFN-gamma, Interferon gamma
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rhesus macaque ... IFNG(574282)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
rhesus monkey
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
rhesus monkey
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rhesus macaque ... IFNG(574282)
General description
Interferon-γ (IFN-γ) is a type II pleiotropic cytokine which is secreted by the thymus-derived (T) cells. It participates in innate and adaptive immune responses. IFN-γ is involved in the functioning and maturation of several immune cells. It plays a role in the T-helper (Th1) immune response and regulates T cell activation, differentiation, homeostasis, and survival. The antibody pair provided in this kit recognizes Rhesus IFN-γ.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)