Saltar a
RAB0794
Mouse Met / Hepatocyte Growth Factor Receptor ELISA Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
96 wells
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
$716.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Met(17295)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
$716.00
Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.08 ng/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Met(17295)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Hepatocyte Growth Factor Receptor.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
RAB0676RAB0820RAB0790
description
-
description
-
description
-
description
-
Gene Information
mouse ... Met(17295)
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
mouse ... Lepr(16847)
Gene Information
mouse ... H60a(15101)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.08 ng/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 60 pg/mL
standard curve range: 61.4-15000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 32 pg/mL
standard curve range: 32.77-8000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 82 pg/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)