Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
96 wells | Normalmente se envía en 4 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde) | $622.00 |
Acerca de este artículo
sample type plasma
sample type serum
$622.00
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL24(11009)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Gene Information human ... IL24(11009) | Gene Information human ... IL21R(50615) | Gene Information - | Gene Information human ... Il18R1(8809) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity cotton rat | species reactivity human |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type plasma | input - | input sample type serum |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?