Saltar al contenido
RAB0565
Mouse Ren1 / Renin-1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Ren1(19701)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 6 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ren1(19701)
General description
This ELISA antibody pair detects mouse Renin.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)