Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kit | Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde) | $628.00 |
Acerca de este artículo
$628.00
usage
96 assays
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cultured cells (96 assays)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1965)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description in cultured cell lines, 96 assays | description 96 assays | description 96 assays | description 96 assays |
| Gene Information human ... EGFR(1965) | Gene Information human ... EGFR(1965) | Gene Information human ... EGFR(1965) | Gene Information human ... EGFR(1965) |
| species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human |
| input sample type cultured cells (96 assays) | input sample type cultured cells (96 assays) | input sample type cultured cells (96 assays) | input sample type cultured cells ( |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric | detection method - |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de advertencia
Danger
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
supp_hazards
¿Qué está pasando?
WGK 3
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?