MilliporeSigma
RAB0006
Sigma-Aldrich
Adiponutrin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinónimos:
ADPN
Seleccione un Tamaño
1 KIT
$540.00
$540.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
$540.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
$540.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
reactividad de especies
rat, mouse, human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PNPLA3(80339)
Descripción general
The Adiponutrin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Adiponutrin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. It targets the common sequence of human, mouse, and rat.
Inmunógeno
Adiponutrin, synthetic peptide
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)