Documentos clave
RA438-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, without buckets, for round-bottom tubes only
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 4 x 100 mL round buckets
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
for round-bottom tubes only
swing bucket rotor
without buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639064 (NA)
Eppendorf® 5702740004 (EU)
Parámetros
2,750 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)