MilliporeSigma
R9907
Sigma-Aldrich
Progesterone Receptor human
membrane suspension
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
origen biológico
(breast carcinoma cell membranes)
Formulario
membrane suspension
concentración
~10.6 mg/mL protein
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PGR(5241)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Membranes are suspended in 50 mM Tris-HCl containing 1.5 mM EDTA, 25 mM Na molybdate, and 1 mM DTT (pH 7.4 at 25 °C).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)