MilliporeSigma
R8401
Sigma-Aldrich
Rose Bengal diacetate
Sinónimos:
Spiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-[9H]xanthen]-3-one, 3′,6′-bis(Acetyloxy)-4,5,6, 7-tetrachloro-2′,4′,5′,7′-spiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-[9H]xanthen]-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H8Cl4I4O7
Número de CAS:
Peso molecular:
1057.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
1057.75
εmax
8.0-10.0 at 312-313 nm in methanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(OC1=C(I)C=C2C(OC(C(I)=C(OC(C)=O)C(I)=C3)=C3C24OC(C5=C4C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C5Cl)=O)=C1I)=O
InChI
1S/C24H12Cl4O7/c1-9(29)32-11-3-5-13-15(7-11)34-16-8-12(33-10(2)30)4-6-14(16)24(13)18-17(23(31)35-24)19(25)21(27)22(28)20(18)26/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
HHXVUGCSLBZDTM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable generator of singlet oxygen.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Comparison of two methods to identify live benthic foraminifera:
A test between Rose Bengal and CellTracker Green with
implications for stable isotope paleoreconstructions
Joan M. Bernhard
Palladium Reagents in Organic Synthesis (2006)
Jimmy D. Bartlett
Clinical Ocular Pharmacology null
Systematic Study of Parameters Influencing the Action of Rose Bengal with Visible Light on Bacterial Cells: Comparison Between the Biological Effect and Singlet-Oxygen Production
M. C. Schaefer
Schweizerische Monatsschrift fur Zahnheilkunde = Revue Mensuelle Suisse D'Odonto-stomatologie / SSO (2000)