MilliporeSigma
R2152
Rap1A human
buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in E. coli, GST-tagged
Sinónimos:
Ras Related Protein 1A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Recombinant:
expressed in E. coli
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... RAP1A(5906)
Application
Can be used as a control in immunoblotting and in protein binding assays.
Biochem/physiol Actions
A small Ras-like GTP-binding protein (21 kDa, native).
Rap1A, a small Ras-like GTP-binding protein (21 kDa, native), is a potential modulator of the Ras/Raf/MAP kinase intracellular signaling cascade.
Physical form
Supplied in 50 mM Tris, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 10 mM magnesium chloride, 1 mM DTT, and 10% glycerol.
Other Notes
GST-tagged Rap1A fusion protein
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)