QPREST21414
SILu™PrEST PLXC1
SILuPrESTs Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Virus-encoded semaphorin protein receptor
About This Item
recombinante
expressed in E. coli LysA ArgA BL21(DE3)
Ensayo
>80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 30kDa including tags
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
envase
pkg of 1nmol × 5 vials
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
secuencia del inmunógeno
SKELSRKQSQQLELLESELRKEIRDGFAELQMDKLDVVDSFGTVPFLDYKHFALRTFFPESGGFTHIFTEDMHNRDANDKNESLTALDALICNKSFLVTVIHTL
Nº de acceso Peptide Atlas
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PLXC1(10154)
Descripción general
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
The SILuPrEST standards are produced using metabolic labeling with heavy isotope labeled (15N, 13C) Lysine and Arginine residues, with greater than 99% isotopic label incorporation.
GSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASLAEAKVLANRELDKYGVSDYHKNLINNAKTVEGVKDLQAQVVESAKKARISEATDGLSDFLKSQTPAEDTVKSIELAEAKVLANRELDKYGVSDYYKNLINNAKTVEGVKALIDEILAALPGTFAHYMDPNSSSVDKLAAA.
The specific human protein sequence begins directly after ′VDKLAAA′.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)