MilliporeSigma
PZ0340
Sigma-Aldrich
PF-06737007
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-((3R,4S)-3-Fluoro-1-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)piperidin-4-yloxy)-4-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)benzamide, 2-[[(3R,4S)-3-Fluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]piperidin-4-yl]oxy]-4-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)benzamide, PF06737007
Seleccione un Tamaño
5 MG
$89.68
25 MG
$274.00
$89.68
Precio de catálogo$94.40
Web-Only Promotion
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$89.68
25 MG
$274.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H28F4N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
528.49
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
$89.68
Precio de catálogo$94.40
Web-Only Promotion
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
F[C@@H]1CN(C(CC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)=O)CC[C@@H]1OC3=C(C(N)=O)C=CC(OCC(C)(C)O)=C3
Clave InChI
AUTGNDRENPBZKA-UXHICEINSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-06737007 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-06737007 is pan tropomyosin-related kinase inhibitor.
Otras notas
This compound was developed by Pfizer for Kinase Phosphatase Biology research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
Información legal
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)