PZ0141
PD-156707
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
α-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]ethylidene]-1,3-benzodioxole-5-acetic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
$111.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$111.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)\C(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)=C(/C(=O)O[Na])c3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C28H26O9.Na/c1-32-19-8-5-17(6-9-19)26(29)20(11-16-12-23(33-2)27(35-4)24(13-16)34-3)25(28(30)31)18-7-10-21-22(14-18)37-15-36-21;/h5-10,12-14H,11,15H2,1-4H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/b25-20-;
Clave InChI
ZLHQEGFYBMZQGM-RKVLWQGQSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)