Documentos clave
PRS4589
Sigma-Aldrich
Anti-GRTP1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Growth hormone regulated TBC protein 1, Anti-TBC1 domain family member 6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRTP1(79774)
Inmunógeno
a 18 amino acid peptide from near the amino-terminus of human GRTP1.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4589.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Naira C Rezende et al.
Developmental biology, 356(2), 370-382 (2011-06-07)
Rex1 (Zfp42), GeneID 132625, is a gene whose expression is closely associated with pluripotency/multipotency in both mouse and human embryonic stem cells. To study the function of the murine Rex1 gene in vivo, we have used cre/lox technology to create