PLA0199
Anti-Vimentin Antibody
from rabbit
Sinónimos:
CTRCT30, HEL113, epididymis luminal protein 113
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Rabbit anti-Vimentin Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de acceso
NP_003371.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... Vimentin(7431)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)