PLA0128
Rabbit anti-Phospho RNA Polymerase II (S2) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
220kDa, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, POLR2, POLRA, RNA polymerase II 220 kd subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
NP_000928.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... POLR2A(5430)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)