PLA0087
Rabbit anti-MAD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
HSMAD2, MAD2, MAD2 (mitotic arrest deficient, MAD2-like protein 1, homolog)-like 1, homolog-like 1, mitotic arrest deficient, mitotic arrest deficient 2-like protein 1, yeast
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de acceso
Q13257
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rabbit ... MAD2(4085)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)