PLA0012
Rabbit anti-Phospho SMC1 (S957) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
CDLS2, DXS423E, KIAA0178, SB1.8, SMC protein 1A, SMC-1-alpha, SMC-1A, SMC1, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), SMC1L1, SMC1alpha, Smcb, segregation of mitotic chromosomes 1, yeast)-like 1
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2- 6 μg/mg
western blot: 1:200-1:2,000
nº de acceso
NP_006297.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... SMC1A(8243)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)