MilliporeSigma
P8716
Phalloidin, Biotin Labeled
≥90%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C57H83N13O13S4
Peso molecular:
1286.61
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
34058011
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90%
form
solid
solubility
DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Phalloidin is a cyclic peptide derived from Amanita phalloides. It is a filamentous-actin (F-actin) binding reagent. Phalloidin interacts with F-actin and blocks filament depolymerization. It is used for studying actin filament assembly.
Toxin that binds polymeric F actin, stabilizing it and interfering with the function of actin-rich structures.
Disclaimer
Highly toxic
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)