Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21NO · C6H8O7
Número CAS:
Peso molecular:
447.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-644-7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
ZZYHCCDMBJTROG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?