Documentos clave
P8272
Sigma-Aldrich
5β-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione
Sinónimos:
11-Dehydrotetrahydrocorticosterone, 3α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-11,20-dione, THA
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)