Permítanos ayudarleNombre del producto
Poly-L-threonine, mol wt 5,000-15,000
form
solid
mol wt
5,000-15,000
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H10N4O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-11-13-14(12-10)6-9(15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
QBJSWVLDHWIJDK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?