MilliporeSigma
P7637
Poly-L-arginine sulfate salt
mol wt 15,000-50,000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mol wt
15,000-50,000
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)