P7357
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 rat
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
PrRP20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C104H158N32O26
Peso molecular:
2272.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Prlh(63850)
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Thr-Gly-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)