MilliporeSigma
P7209
1-Pyrenedodecanoic acid
≥90% (TLC)
Sinónimos:
12-(1-Pyrenyl)dodecanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
400.55
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2481235
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥90% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
InChI key
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Probe for studying uptake into cultured cells by FCM
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)